Learn More
4-Chlorostyrene, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10366410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10366410
Marca: Thermo Scientific 110090500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1073-67-2 | C8H7Cl | 138.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073-67-2
Formula molecolare C8H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 138.59
Numero MDL MFCD00000632
InChI Key KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene
PubChem CID 14085
IUPAC Name 1-chloro-4-ethenylbenzene
SMILES ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorostyrene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -16°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 192°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHC6H4Cl
Indice di rifrazione 1.5645 to 1.5665
Quantità 50 g
Beilstein 05, II, 367
Gravità specifica 1.1
Stabilizzatore 0.1% tert.-butylcatechol
Peso formulazione 138.6
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid