Learn More
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10351735
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Codice prodotto. 10351735
Marca: Thermo Scientific Maybridge GK02802DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 14080-59-2
Formula molecolare C6H3ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 170.61
Numero MDL MFCD01312373
InChI Key NZCRUBBNZGVREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736618
IUPAC Name 4-chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
SMILES ClC1=C2C=CSC2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorothieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo 4-chlorothieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chlorothiopheno 2,3-d pyrimidine, pubchem14686, acmc-1bujx, ksc522g5h, 4-chloro-thieno 2,3-d-pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro
Peso formulazione 170.62
Percent Purity 97%
Grado Caratteristiche