Learn More
4-Chlorothieno[3,2-c]pyridine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11432250
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 11432250
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H29157.MC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27685-94-5
Formula molecolare C7H4ClNS
Molecular Weight (g/mol) 169.63
Numero MDL MFCD01861830
InChI Key VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorothieno 3,2-c pyridine, 4-chlorothieno 3,2-c-pyridine, thieno 3,2-c pyridine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 3,2-c pyridine, pubchem22901, acmc-1cbzs, 4-chlorothieno 3.2.c-pyridine, 4-chlorothiopheno 3,2-c pyridine, 4-chlorothieno 2,3.c-pyridine
PubChem CID 12827312
IUPAC Name 4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
SMILES ClC1=C2C=CSC2=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorothieno[3,2-c]pyridine
Punto di fusione 99°C to 101°C
Quantità 100 mg
Peso formulazione 169.63
Percent Purity 98%