Learn More
4-Chlorothiophenol, 98%
Codice prodotto. 10407560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10407560
Marca: Thermo Scientific Acros 154761000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-54-7 | C6H5ClS | 144.616 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-54-7
Numero MDL MFCD00004847
InChI Key VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorothiophenol, p-chlorothiophenol, benzenethiol, 4-chloro, p-chlorobenzenethiol, p-chlorthiofenol, p-chlorophenylmercaptan, benzenethiol, p-chloro, p-mercaptochlorobenzene, 4-chlorophenylmercaptan, 1-chloro-4-mercaptobenzene
PubChem CID 7815
IUPAC Name 4-chlorobenzenethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorothiophenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 49°C to 53°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H5ClS
Formula lineare ClC6H4SH
Quantità 100 g
Beilstein 06, 326
Molecular Weight (g/mol) 144.616
Peso formulazione 144.62
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorothiophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.