Learn More
4-Cyanobenzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10756561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10756561
Marca: Thermo Scientific Acros 154550050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6068-72-0 | C8H4ClNO | 165.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6068-72-0
Formula molecolare C8H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 165.58
Numero MDL MFCD00001822
InChI Key USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchloride
PubChem CID 80172
IUPAC Name 4-cyanobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanobenzoyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 66°C to 70°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCC6H4COCl
Quantità 5 g
Peso formulazione 165.58
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyanobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.