Learn More
4-Cyanoimidazole-5-carboxamide hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11430747
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11430747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22535.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5372-23-6
Formula molecolare C5H4N4O
Molecular Weight (g/mol) 136.11
Numero MDL MFCD00129664
InChI Key QBKYWNHLILCGEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-cyano-1h-imidazole-4-carboxamide, 4-cyano-5-imidazolecarboxamide, 5-cyano-3h-imidazole-4-carboxamide, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-cyano, 4-cyanoimidazole-5-carboxamide, acmc-20amkb, 5-cyanoimidazole-4-carboxamide, 1h-imidazole-5-carboxamide,4-cyano, 5-cyano-1h-imidazole-4-carboxamidehydrate, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-cyano-9ci
PubChem CID 270862
IUPAC Name 4-cyano-1H-imidazole-5-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=C(N=CN1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanoimidazole-5-carboxamide hydrate
Punto di fusione ∼272°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 136.11 (Anhydrous)
Percent Purity 97%