Learn More
4-Cyanophenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10115363 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10115363
Marca: Thermo Scientific Acros 359040100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 126747-14-6 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126747-14-6
Formula molecolare C7H6BNO2
Molecular Weight (g/mol) 146.94
Numero MDL MFCD01318968
InChI Key CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid
PubChem CID 2734326
IUPAC Name (4-cyanophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanophenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 146.94
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyanophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.