Learn More
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15487798
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15487798
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61284.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1019607-55-6
Formula molecolare C10H10N2
Molecular Weight (g/mol) 158.204
InChI Key SHZXUUVOVQTNCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyclopropylamino benzonitrile, acmc-2097xs
PubChem CID 28411077
IUPAC Name 4-(cyclopropylamino)benzonitrile
SMILES C1CC1NC2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Quantità 250 mg
Numero UN UN3439
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid