Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran, 96+%
Codice prodotto. 10186593 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10186593
Marca: Thermo Scientific Chemicals 407070010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51325-91-8 | C19H17N3O | 303.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51325-91-8
Formula molecolare C19H17N3O
Molecular Weight (g/mol) 303.35
Numero MDL MFCD00051341
InChI Key YLYPIBBGWLKELC-RMKNXTFCSA-N
Sinonimo unii-9s1wxc1zgn, dcm dye, dcm1, 9s1wxc1zgn, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylaminostyryl-4h-pyran, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylamino styryl-4h-pyran, e-2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene propanedinitrile, 2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile
PubChem CID 688222
IUPAC Name 2-[2-[(E)-2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-6-methylpyran-4-ylidene]propanedinitrile
SMILES CC1=CC(=C(C#N)C#N)C=C(O1)C=CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Nota nome 99%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 212.0°C
Colore Red
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 2841
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,toluene,chloroform
Peso formulazione 303.35
Percent Purity 96+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Needles or Powder