Learn More
4-(Dimethylamino)pyridine, 99%, prilled
Codice prodotto. p-7034067
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15428167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51715.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1122-58-3 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
4-(Dimethylamino)pyridine is a useful nucleophilic catalyst for various reactions viz. esterifications with anhydrides, the Baylis-Hillman reaction, hydrosilylations, tritylation and Steglich rearrangement. It is also an effective catalyst for transesterification of beta-keto esters and silylation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(Dimethylamino)pyridine is a useful nucleophilic catalyst for various reactions viz. esterifications with anhydrides, the Baylis-Hillman reaction, hydrosilylations, tritylation and Steglich rearrangement. It is also an effective catalyst for transesterification of beta-keto esters and silylation of alcohols.
Solubility
Soluble in methanol, benzene, ethyl acetate, chloroform, methylene chloride, acetone, and acetic acid. Slightly soluble in ether, diisopropyl ether, cyclohexane, hexane, and water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1122-58-3
Formula molecolare C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.171
Numero MDL MFCD00006418
InChI Key VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
PubChem CID 14284
IUPAC Name N,N-dimethylpyridin-4-amine
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dimethylamino)pyridine
Punto di fusione 110°C to 113°C
Punti di ebollizione 162°C (50 mmHg)
Punto d'infiammabilità 124°C (255°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN2928
Beilstein 110354
Informazioni di solubilità Soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,chloroform,methylene chloride,acetone,and acetic acid. Slightly soluble in ether,diisopropyl ether,cyclohexane,hexane,and water.
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Prills
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Dimethylamino)pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-(Dimethylamino)pyridine