Learn More
4-(Dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 154.21 |
| Percent Purity | 97% |