Learn More
4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride, can be used as secondary standard, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10073320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 10073320
Marca: Thermo Scientific Acros 268221000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 158018-53-2
Formula molecolare C22H21ClN2O7·HCl
Molecular Weight (g/mol) 497.33
Numero MDL MFCD00143313
InChI Key ISGAAFMBTIWTEU-PXAZKYFKSA-N
Sinonimo 4-epianhydrochlortetracycline hydrochloride, 4-epianhydrochlortetracycline hcl, epianhydrochlortetracycline hydrochloride, 2z,4r,4as,12as-2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-10,11,12a-trihydroxy-6-methyl-4a,5-dihydro-4h-tetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 4r,4as,12ar-7-chloro-4-dimethylamino-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-3,4,4a,5,12,12a-hexahydrotetracene-2-carboxamide-hydrogen chloride 1/1, 4r,4as,12as-7-chloro-4-dimethylamino-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4a,5-dihydro-4h-tetracene-2-carboxamide hydrochloride, 4r-4, a,4a, a,12a, a-7-chloro-4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
PubChem CID 54710413
IUPAC Name (4R,4aS,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES CC1=C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C14)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Nota nome Can be used as secondary standard
Punto di fusione 222.0°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 80% min. (as is,calculated)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: 29g/L methanol
Peso formulazione 497.33
Percent Purity ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/