Learn More
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484157
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15484157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31568.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1017779-29-1
Formula molecolare C10H10F2O2
Molecular Weight (g/mol) 200.19
Numero MDL MFCD09258688
InChI Key ZKFNHJQYENLQNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, 1-4-ethoxy-3,5-difluorophenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-ethoxyacetophenone, 1-acetyl-4-ethoxy-3,5-difluorobenzene, 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, jrd
PubChem CID 46737608
IUPAC Name 1-(4-ethoxy-3,5-difluorophenyl)ethanone
SMILES CCOC1=C(F)C=C(C=C1F)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone
Indice di rifrazione 1.4975
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.18
Percent Purity 97%