Learn More
4'-Ethoxyacetophenone, 99%
Codice prodotto. 10058931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10058931
Marca: Thermo Scientific Acros 409590050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1676-63-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1676-63-7
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.20
Numero MDL MFCD00009095
InChI Key YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone
PubChem CID 72872
IUPAC Name 1-(4-ethoxyphenyl)ethanone
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Ethoxyacetophenone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35.0°C to 38.0°C
Punti di ebollizione 268.0°C to 269.0°C (758.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 134°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Ethoxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.