Learn More
4-Ethoxybenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11465053
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11465053
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12309.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 619-86-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-86-3
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00002545
InChI Key SHSGDXCJYVZFTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-ethoxy, benzoic acid, p-ethoxy, 4-ethoxy-benzoic acid, unii-tzr23xeq7w, tzr23xeq7w, 4-ethoxybenzoicacid, 4ethoxybenzoic acid, pubchem2686, para-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 12093
IUPAC Name 4-ethoxybenzoic acid
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxybenzoic acid
Punto di fusione 197°C to 199°C
Quantità 25 g
Beilstein 2207349
Peso formulazione 166.18
Percent Purity ≥98%