Learn More
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10057034
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
Codice prodotto. 10057034
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01663DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 3460-49-9
Formula molecolare C9H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 179.237
InChI Key REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
IUPAC Name 1-ethoxy-4-isothiocyanatobenzene
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 179.24
Percent Purity 97%