Learn More
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate, 98%
Codice prodotto. 11453148
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11453148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18902.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3460-49-9 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3460-49-9
Formula molecolare C9H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 179.237
Numero MDL MFCD00041096
InChI Key REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
IUPAC Name 1-ethoxy-4-isothiocyanatobenzene
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Punto di fusione 57°C to 61°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Irritating
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Beilstein 637526
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 179.24
Percent Purity 98%