Learn More
4-Ethylphenyl trans-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzoate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15402686
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15402686
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56418.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91223-44-8
Formula molecolare C26H34O2
Molecular Weight (g/mol) 378.556
Numero MDL MFCD16879074
InChI Key WLPXTIALVPOMAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylphenyl 4-trans-4-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethylphenyl 4-4-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethylphenyl trans-4-4-n-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethylphenyl 4-1s,4r-4-pentylcyclohexyl benzoate
PubChem CID 23334599
IUPAC Name (4-ethylphenyl) 4-(4-pentylcyclohexyl)benzoate
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC3=CC=C(C=C3)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylphenyl trans-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzoate
Quantità 1 g
Peso formulazione 378.55
Percent Purity 99%