Learn More
4-Ethynylpyridine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10125247 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10125247
Marca: Thermo Scientific Acros 428490010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 352530-29-1 | C7H5N·ClH | 139.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 352530-29-1
Formula molecolare C7H5N·ClH
Molecular Weight (g/mol) 139.58
Numero MDL MFCD03093912
InChI Key KFBZWZGIZHLUBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethynylpyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hcl, pyridine, 4-ethynyl-, hydrochloride, 4-ethynylpyridinehychloride salt, 4-ethynylpyridinehydrochloride, pubchem19527, 4-pyridylacetylene hydrochloride, 4-ethynyl pyridine hydrochloride, 4-ethynyl-pyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 16216931
IUPAC Name 4-ethynylpyridine;hydrochloride
SMILES C#CC1=CC=NC=C1.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethynylpyridine hydrochloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 150.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 139.58
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethynylpyridine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.