Learn More
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C7H8BFO2 |
| Quantità | 1 g |
| Molecular Weight (g/mol) | 153.947 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.