Learn More
4-Fluoro-3-methylphenol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10480704 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10480704
Marca: Thermo Scientific Acros 311950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 452-70-0
Formula molecolare C7H7FO
Molecular Weight (g/mol) 126.13
Numero MDL MFCD00042296
InChI Key RVYGYYVGWSCWGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-m-cresol, 3-methyl-4-fluorophenol, 2-fluoro-5-hydroxytoluene, 4-fluoro-3-methyl-phenol, phenol, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methylphenol, pubchem1501, 3-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-3-methyl phenol, acmc-209k1i
PubChem CID 2737394
IUPAC Name 4-fluoro-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-methylphenol
Punto di fusione 32.0°C
Colore Colorless to Yellow
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(F)OH
Indice di rifrazione 1.5125 to 1.5145 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Peso formulazione 126.13
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoro-3-methylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.