Learn More
4-Fluorobenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 10041680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10041680 100 g Plastic bottle 100g
10606362 25 g Plastic bottle 25g
10579043 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10041680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156161000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 456-22-4
Formula molecolare C7H5FO2
Molecular Weight (g/mol) 140.11
Numero MDL MFCD00002530
InChI Key BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
PubChem CID 9973
ChEBI CHEBI:20364
IUPAC Name 4-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 184.0°C to 187.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare FC6H4CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09, 333
Indice di Merck 15, 4203
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 140.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.