Learn More
4-Fluorophenyl methyl sulfone, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10717593 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
Codice prodotto. 10717593
Marca: Thermo Scientific Acros 303360010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenyl methyl sulfone
Nota nome 99%
CAS 455-15-2
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C7H7FO2S
Formula lineare FC6H4SO2CH3
Numero MDL MFCD00039753
Quantità 1g
Sinonimo 4-fluorophenyl methyl sulfone, 1-fluoro-4-methylsulfonyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl, 1-fluoro-4-methylsulphonyl benzene, 1-fluoro-4-methanesulfonylbenzene, 4-fluorophenyl methyl sulphone, 4-fluorophenylmethylsulfone, sulfone, p-fluorophenyl methyl, methyl 4-fluorophenyl sulfone, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-benzene
InChI Key DPJHZJGAGIWXTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)F
IUPAC Name 1-fluoro-4-methylsulfonylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 174.189
PubChem CID 67994
Peso formulazione 174.19
Percent Purity 99%