Learn More
4-Fluorophenyl sulfone, 99%
Codice prodotto. 10654962 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10654962 25 g Bottiglia in vetro 25g
10656714 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119620250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 383-29-9
Formula molecolare C12H8F2O2S
Molecular Weight (g/mol) 254.25
Numero MDL MFCD00000350
InChI Key PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
IUPAC Name 1-fluoro-4-(4-fluorophenyl)sulfonylbenzene
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenyl sulfone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 97.0°C to 100.0°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (FC6H4)2SO2
Quantità 25 g
Peso formulazione 254.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Powder
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.