Learn More
4-Fluorophenyl sulfone, 99%
Codice prodotto. 10656714 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10656714 100 g Bottiglia in vetro 100g
10654962 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10656714 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119621000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 383-29-9
Formula molecolare C12H8F2O2S
Molecular Weight (g/mol) 254.25
Numero MDL MFCD00000350
InChI Key PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
IUPAC Name 1-fluoro-4-(4-fluorophenyl)sulfonylbenzene
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenyl sulfone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 97.0°C to 100.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (FC6H4)2SO2
Quantità 100 g
Peso formulazione 254.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Powder