Learn More
4-Fluorophenyl trans,trans-4'-n-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15452256
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15452256
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55733.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88878-50-6
Formula molecolare C24H35FO2
Molecular Weight (g/mol) 374.54
Numero MDL MFCD11053423
InChI Key ZVCPJOLFAYLVER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylic acid, 4'-pentyl-, 4-fluorophenyl ester, trans,trans-4-fluorophenyl 4'-pentyl-1,1'-bi cyclohexane-4-carboxylate, trans,trans-4-fluorophenyl 4-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate, trans,trans-4-fluorophenyl 4'-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate, trans,trans-4'-pentyl-bicyclohexyl-4-carboxylic acid 4-fluoro-phenyl ester, 4-fluorophenyl 4-4-pentylcyclohexyl cyclohexane-1-carboxylate, 4-fluorophenyl trans,trans-4'-n-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate, trans,trans-4-fluorophenyl 4-pentyl-1,1-bi cyclohexane-4-carboxylate, 4-4-pentylcyclohexyl cyclohexanecarboxylic acid 4-fluorophenyl ester
PubChem CID 557929
IUPAC Name (4-fluorophenyl) 4-(4-pentylcyclohexyl)cyclohexane-1-carboxylate
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2CCC(CC2)C(=O)OC3=CC=C(C=C3)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenyl trans,trans-4'-n-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate
Punto di fusione 64°C to 66°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 374.54
Percent Purity 97%