Learn More
4-Fluorophenylacetylene, 99%
Codice prodotto. 11386749
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11386749
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26269.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 766-98-3 | C8H5F | 120.126 g/mol
Intermediates of liquid Crystals. As pharmaceutical intermediates. As organic synthesis intermediates. For vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermediates of liquid Crystals. As pharmaceutical intermediates. As organic synthesis intermediates. For vacuum deposition.
Solubility
Soluble in chloroform, diethyl ether, acetone, dichloromethane, hexane and ethanol. Highly soluble in toluene. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, heavy metal powders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 766-98-3
Formula molecolare C8H5F
Molecular Weight (g/mol) 120.126
Numero MDL MFCD00168823
InChI Key QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorophenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-fluoro, 1-ethynyl-4-fluoro-benzene, 4'-fluorophenyl acetylene, p-fluorophenyl acetylene, 4'-fluorophenylacetylene, pubchem16719, 4-fluorophenyl acetylene, 4-fluoro phenylacetylene
PubChem CID 522627
IUPAC Name 1-ethynyl-4-fluorobenzene
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenylacetylene
Punto di fusione 27°C to 28°C
Densità 1.048
Punti di ebollizione 55°C to 56°C (40 mmHg)
Punto d'infiammabilità 29°C (85°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.517
Quantità 1 g
Numero UN UN1325
Beilstein 1099285
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,diethyl ether,acetone,dichloromethane,hexane and ethanol. Highly soluble in toluene. Insoluble in water.
Peso formulazione 120.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorophenylacetylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Fluorophenylacetylene