Learn More
4-Fluorophenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10402242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal Glass Bottle in Tin Can
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10402242
Marca: Thermo Scientific Acros 377371000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 352-13-6, 60-29-7
Formula molecolare C6H4BrFMg
Molecular Weight (g/mol) 199.31
Numero MDL MFCD00009667
InChI Key QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 2734897
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Colore Undesignated
Nota nome 2M Solution in Diethyl Ether
CAS min. % 38.22, 57.96
CAS max % 42.04, 61.78
Formula lineare F(C6H4)MgBr
Concentrazione 2 to 2.2M
Densità 1.0430g/mL
IUPAC Name bromo(4-fluorophenyl)magnesium
Peso formulazione 199.3
Imballaggio AcroSeal Glass Bottle in Tin Can
Quantità 100 mL
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.