Learn More
4-Fluorophenylurea, 96%
Codice prodotto. 11344554
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11344554
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01314.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 659-30-3 | C7H7FN2O | 154.14 g/mol
4-Fluorophenylurea is widely used as a filter for drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Fluorophenylurea is widely used as a filter for drug.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 659-30-3
Formula molecolare C7H7FN2O
Molecular Weight (g/mol) 154.14
Numero MDL MFCD00014787
InChI Key IQZBVVPYTDHTIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorophenyl urea, 1-4-fluorophenyl urea, urea, 1-p-fluorophenyl, 1-p-fluorophenyl urea, n-4-fluorophenyl urea, p-fluorophenylurea, amino-n-4-fluorophenyl amide, n'-4-fluorophenyl urea
PubChem CID 12612
IUPAC Name (4-fluorophenyl)urea
SMILES NC(=O)NC1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenylurea
Punto di fusione 183°C to 185°C
Quantità 5 g
Beilstein 2090131
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 154.14
Percent Purity 96%