Learn More
4-Fluorophenylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 15455415
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15455415
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58780.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 181705-93-1 | C6H4BrFZn | 240.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 181705-93-1
Densità 0.992
Formula molecolare C6H4BrFZn
Numero MDL MFCD02093640
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo zinc 2+ ion 4-fluorobenzen-1-ide bromide
InChI Key VRJVWWPYGMESMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=[C-]1)F.[Zn+]Br
IUPAC Name bromozinc(1+);fluorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 240.38
PubChem CID 54707046
Peso formulazione 240.38