Learn More
4'-Fluoropropiophenone, 97+%
Codice prodotto. 11463317
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11463317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16219.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 456-03-1 | C9H9FO | 152.168 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 456-03-1
Formula molecolare C9H9FO
Molecular Weight (g/mol) 152.168
Numero MDL MFCD00000356
InChI Key QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl propan-1-one, p-fluoropropiophenone, 4-fluoropropiophenone, ethyl 4-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl, propiophenone, 4'-fluoro, para-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl-1-propanone, 4;-fluoropropiophenone
PubChem CID 68004
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Fluoropropiophenone
Densità 1.096
Punti di ebollizione 100°C to 102°C (22 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Indice di rifrazione 1.5059
Quantità 10 g
Beilstein 1210310
Peso formulazione 152.17
Percent Purity ≥97%