Learn More
4-Hexen-3-one, 98%, trans-isomer >95%
Codice prodotto. 11307299
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11307299 10 g 10g
11317299 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11307299 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27445.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2497-21-4 | C6H10O | 98.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2497-21-4
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.15
Numero MDL MFCD00010631
InChI Key FEWIGMWODIRUJM-HYXAFXHYSA-N
Sinonimo 4-hexen-3-one, 2-hexen-4-one, 2-hexene-4-one, e-hex-4-en-3-one, 4-hexene-3-one, fema no. 3352, e-4-hexen-3-one, 4-hexen-3-one, predominantly trans, e-ch3ch=chc =o c2h5, trans-4-hexen-3-one
PubChem CID 5365811
IUPAC Name (4Z)-hex-4-en-3-one
SMILES CCC(=O)\C=C/C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hexen-3-one
Densità 0.858
Punti di ebollizione 135°C to 137°C
Punto d'infiammabilità 34°C (93°F)
Odore Characteristic
Note percentuale saggio trans-isomer >95%
Indice di rifrazione 1.44
Quantità 10 g
Numero UN UN1224
Peso formulazione 98.15
Percent Purity 98%