Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl Alcohol, TRC
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 530-56-3 |
| Formula molecolare | C9 H12 O4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzenemethanol, 2,6-Dimethoxy-4-(hydroxymethyl)phenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzyl Alcohol, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl Alcohol, Syringic Alcohol, Syringyl Alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-4,10-11H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(CO)cc(OC)c1O |
| IUPAC Name | 4-(hydroxymethyl)-2,6-dimethoxyphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 184.189 |
| Peso formulazione | 184.074 |