Learn More
4-Hydroxy-3-nitrocoumarin, 98%
Codice prodotto. 11414903
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11414903
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12221.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 20261-31-8 | C9H5NO5 | 207.141 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20261-31-8
Formula molecolare C9H5NO5
Molecular Weight (g/mol) 207.141
Numero MDL MFCD00051671
InChI Key NZQAQAUWFHMVEM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54682640
IUPAC Name 4-hydroxy-3-nitrochromen-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(C(=O)O2)[N+](=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-nitrocoumarin
Punto di fusione ∼171°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 1247343
Sinonimo 4-hydroxy-3-nitrocoumarin, 4-hydroxy-3-nitro-2h-chromen-2-one, 3-nitro-4-hydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-nitro, 2-hydroxy-3-nitrochromen-4-one, 4-hydroxy-3-nitro-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-3-nitro, 4-hydroxy-3-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one, acmc-20amh1, maybridge1_005221
Peso formulazione 207.14
Percent Purity 98%