Learn More
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10282832
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10282832
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM09299EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 175203-86-8
Formula molecolare C11H6F3NO4
Molecular Weight (g/mol) 273.167
Numero MDL MFCD00219848
InChI Key GSUDZUNGTZIKPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-carboxylic acid, 4-oxo-6-trifluoromethoxy-1h-quinoline-3-carboxylic acid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo-6-trifluoromethoxy, maybridge1_005008, pubchem6093, buttpark 10\01-49, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylicacid, 3-quinolinecarboxylicacid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy
PubChem CID 2775105
IUPAC Name 4-oxo-6-(trifluoromethoxy)-1H-quinoline-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=CN2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 273.17
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid