Learn More
4-Hydroxy-N-methylpiperidine, 98%
Codice prodotto. 10051010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10051010
Marca: Thermo Scientific Acros 121510050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-52-5 | C6H13NO | 115.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-52-5
Formula molecolare C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.17
Numero MDL MFCD00006500
InChI Key BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
PubChem CID 66048
IUPAC Name 1-methylpiperidin-4-ol
SMILES CN1CCC(CC1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-N-methylpiperidine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 31°C
Colore Brown to Colorless
Punti di ebollizione 200°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.479
Quantità 5 g
Beilstein 21, I, 188
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water
Peso formulazione 115.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-N-methylpiperidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.