Learn More
4'-Hydroxyacetophenone, 99%
Codice prodotto. p-7081816
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
500g
Codice prodotto. 11314719
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11974.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 99-93-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
4?-Hydroxyacetophenone has been used as ketone component in the preparation of 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanone hydrochlorides, potential cytotoxic agents, via Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′-Hydroxyacetophenone has been used as ketone component in the preparation of 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanone hydrochlorides, potential cytotoxic agents, via Mannich reactions.
Solubility
Soluble in 95% Ethanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-93-4
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00002359
InChI Key TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
PubChem CID 7469
ChEBI CHEBI:28032
IUPAC Name 1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxyacetophenone
Punto di fusione 106°C to 108°C
Punti di ebollizione 286°C
Punto d'infiammabilità 166°C (330°F)
Quantità 100 g
Beilstein 774355
Informazioni di solubilità Soluble in 95% Ethanol. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Hydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: p-Hydroxyacetophenone