Learn More
4-Hydroxycoumarin, 98%
Codice prodotto. 10568480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10568480
Marca: Thermo Scientific Acros 121100050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1076-38-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1076-38-6
Formula molecolare C9H6O3
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Numero MDL MFCD00006856
InChI Key OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
PubChem CID 54682930
ChEBI CHEBI:40070
SMILES OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxycoumarin
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210°C to 215°C
Colore Colorless to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 17, 488
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,acetone and ether
IUPAC Name 4-hydroxychromen-2-one
Peso formulazione 162.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid