Learn More
4'-Hydroxyflavanone, 98%
Codice prodotto. 11486596
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11486596
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24829.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 6515-37-3 | C15H12O3 | 240.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6515-37-3
Formula molecolare C15H12O3
Molecular Weight (g/mol) 240.26
Numero MDL MFCD00017705
InChI Key ZLHVIYHWWQYJID-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4'-hydroxyflavanone, 2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 4'-hydroxy flavanone, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, chembl73933, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl, flavanone, 4'-hydroxy, 4-hydroxyflavanone, 4'-hydroxyflavaone
PubChem CID 165506
ChEBI CHEBI:34361
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxyflavanone
Punto di fusione ∼182°C
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Peso formulazione 240.25
Percent Purity 98%