Learn More
4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10327861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10327861
Marca: Thermo Scientific 204870010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 32673-41-9
Formula molecolare C4H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 134.56
Numero MDL MFCD00012697
InChI Key WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride
PubChem CID 122926
IUPAC Name 1H-imidazol-5-ylmethanol;hydrochloride
SMILES Cl.OCC1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 110°C to 112°C
Colore Beige to Yellow or Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 23, I, 103
Peso formulazione 134.57
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.