Learn More
4-Hydroxynonenal Mouse, anti-, Clone: 2C1D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene 4-Hydroxynonenal
Clone 2C1D10
Concentrazione 1000 μg/mL
Applicazioni ELISA
Forma Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18017025
Vedere i documenti
Proteintech
68538-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
18088945
Vedere i documenti
Proteintech
68538-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The 4-Hydroxynonenal antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with ptg of na 4-Hydroxynonenal. This antibody recognizes 4-hydroxynonenal antigen. The 4-Hydroxynonenal antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Specifica
Specifica
4-Hydroxynonenal
1000 μg/mL
Liquid
4-HNE, 4-Hydroxy-2-nonenal, 4-Hydroxynonenal, C9H16O2, Cas. 75899-68-2
Primary
2C1D10
ELISA
Mouse
IgG2a
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.