Learn More
4-Hydroxyphenyl 4-Isopropoxyphenyl Sulfone, TRC
Codice prodotto. 30137037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137037 25 g 25g
30135408 100 g 100g
30005963 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137037 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94957025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95235-30-6
Formula molecolare C15 H16 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 292.35
Sinonimo 4-[[4-(1-Methylethoxy)phenyl]sulfonyl]phenol, 4-Hydroxy-4'-isopropoxy phenyl sulfone, 4-Hydroxy-4'-isopropoxydiphenyl sulfone, 4-Hydroxyphenyl 4-isopropoxyphenyl sulfone, 4-Isopropoxy-4'-hydroxydiphenyl sulfone, D 8, D 8 (sulfone), F 647, NYDS
IUPAC Name 4-(4-propan-2-yloxyphenyl)sulfonylphenol
SMILES CC(C)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico Bisphenol S-monoisopropyl ether
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C15H16O4S/c1-11(2)19-13-5-9-15(10-6-13)20(17,18)14-7-3-12(16)4-8-14/h3-11,16H,1-2H3
Peso formulazione 292.0769
Percent Purity >95%