Learn More
4-Hydroxythiobenzamide, 98%
Codice prodotto. 15465537
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15465537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32780.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25984-63-8 | C7H7NOS | 153.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25984-63-8
Formula molecolare C7H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 153.20
Numero MDL MFCD04973332
InChI Key DOCQBKMMNPJLOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxythiobenzamide, 4-hydroxybenzothioamide, 4-hydroxy thiobenzamide, 4-hydroxybenzene-1-carbothioamide, 4-hydroxybenzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide, 4-hydroxy, 4-hydroxy-thiobenzamide, 4-aminothioxomethyl phenol, 4-amino sulfanyl methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, p-hydroxythiobenzamide
PubChem CID 5706487
IUPAC Name 4-[amino(sulfanyl)methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES NC(S)=C1C=CC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxythiobenzamide
Punto di fusione 181°C to 185°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 153.2
Percent Purity 98%