Learn More
4-Iodo-2-methylaniline, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11387655
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11387655
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02306.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13194-68-8
Formula molecolare C7H8IN
Molecular Weight (g/mol) 233.052
Numero MDL MFCD00025299
InChI Key BGKLFAQCHHCZRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-iodotoluene, 4-iodo-2-methylbenzenamine, 4-iodo-o-toluidine, benzenamine, 4-iodo-2-methyl, 4-iodo-2-methyl-phenylamine, 2-methyl-4-iodoaniline, 4-iodo-2-methylphenylamine, 4-iodo-2-methyl-aniline, aniline, 4-iodo-2-methyl, aurora 1126
PubChem CID 83221
IUPAC Name 4-iodo-2-methylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)I)N
Spezifikation
Materiale o nome chimico 4-Iodo-2-methylaniline
Punto di fusione 84°C to 88°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2353618
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 233.05
Percent Purity ≥98%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt