Learn More
4-Iodo-3-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 10282752 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10282752
Marca: Thermo Scientific Acros 357800250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4949-69-3 | C7H8IN | 233.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4949-69-3
Numero MDL MFCD01569451
InChI Key UISBOJCPTKUBIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-4-iodoaniline, 2-iodo 5-aminotoluene, 4-iodo-3-methyl aniline, acmc-1ak0z, benzenamine,4-iodo-3-methyl
PubChem CID 2734275
IUPAC Name 4-iodo-3-methylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)I
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodo-3-methylaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50°C to 55°C
Colore Beige-Brown to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H8IN
Quantità 25 g
Molecular Weight (g/mol) 233.052
Peso formulazione 233.05
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodo-3-methylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.