Learn More
4-Iodoaniline, 99%
Codice prodotto. 10419450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10419450
Marca: Thermo Scientific Acros 156610250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 540-37-4 | C6H6IN | 219.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-37-4
Formula molecolare C6H6IN
Molecular Weight (g/mol) 219.02
InChI Key VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
PubChem CID 10893
IUPAC Name 4-iodoaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)I
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodoaniline
Punto di fusione 59.0°C to 64.0°C
Colore Beige to Brown-Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare IC6H4NH2
Quantità 25 g
Beilstein 12,67
Indice di Merck 15,507
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform and ether
Peso formulazione 219.02
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodoaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.