Learn More
Alcol 4-isopropilbenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10103970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10103970
Marca: Thermo Scientific Acros 187800250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 536-60-7 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 536-60-7
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00004663
InChI Key OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylbenzyl alcohol, cuminol, cumic alcohol, cuminyl alcohol, cuminic alcohol, 4-isopropylphenyl methanol, cumyl alcohol, p-cymen-7-ol, cumin alcohol, p-isopropylbenzyl alcohol
PubChem CID 325
ChEBI CHEBI:27628
IUPAC Name (4-propan-2-ylphenyl)methanol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylbenzyl alcohol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 28°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 248°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHC6H4CH2OH
Indice di rifrazione 1.5180 to 1.52
Quantità 25 g
Beilstein 06, III, 1911
Indice di Merck 15, 2609
Gravità specifica 0.98
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Isopropylbenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.