Learn More
4-Isopropylbenzyl chloride, 95%
Codice prodotto. 11302657
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11302657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11839.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2051-18-5 | C10H13Cl | 168.664 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2051-18-5
Formula molecolare C10H13Cl
Molecular Weight (g/mol) 168.664
Numero MDL MFCD00018885
InChI Key CYAKWEQUWJAHLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-isopropylbenzene, p-cymene, 7-chloro, p-isopropylbenzyl chloride, 7-chloro-p-cymene, 4-isopropylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1-methylethyl, 1-chloromethyl-4-propan-2-yl benzene, p-isopropyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methylethyl
PubChem CID 74916
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-4-propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylbenzyl chloride
Densità 1.02
Punti di ebollizione 119°C to 120°C (35 mmHg)
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Beilstein 907207
Peso formulazione 168.67
Percent Purity 95%