Learn More
4-Isopropylbenzyl chloride, 95%
Codice prodotto. 11312657
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11312657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11839.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2051-18-5 | C10H13Cl | 168.664 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2051-18-5
Formula molecolare C10H13Cl
Molecular Weight (g/mol) 168.664
Numero MDL MFCD00018885
InChI Key CYAKWEQUWJAHLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-isopropylbenzene, p-cymene, 7-chloro, p-isopropylbenzyl chloride, 7-chloro-p-cymene, 4-isopropylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1-methylethyl, 1-chloromethyl-4-propan-2-yl benzene, p-isopropyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methylethyl
PubChem CID 74916
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-4-propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylbenzyl chloride
Densità 1.02
Punti di ebollizione 119°C to 120°C (35 mmHg)
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 907207
Peso formulazione 168.67
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Isopropylbenzyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Isopropylbenzyl chloride