Learn More
Heidolph™ Blocco Heat-On 4 litri
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico):
260°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Questo blocco Heat-On è adatto a tutte le applicazioni in cui è necessario riscaldare un pallone a fondo rotondo da 4 litri.
- La temperatura massima per uso continuativo è di 260°C. Al fine di poter effettuare misurazioni precise a mezzo di un sensore, il blocco prevede un piccolo foro laterale.
- Per trasportare in modo agevole e sicuro il blocco Heat-On, in particolare quando è rovente, sono disponibili delle maniglie di sicurezza acquistabili separatamente.
- Per garantire una reazione efficiente senza perdita di mezzo, si raccomanda di utilizzare volumi di solvente fino a 2 litri.
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 4 L Round Bottom Flask |
| Da utilizzare con (applicazione) | Heating Glassware |
| Temperatura (sistema metrico) | 260°C |